SSWP14250
MCE Membrane Filter, 3.0 μm Pore Size
MF-Millipore™, filter diam. 142 mm, hydrophilic
Szinonimák:
MF-Millipore™ Membrane Filter, 3 µm pore size
About This Item
Javasolt termékek
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Minőségi szint
leírás
142 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 50 discs
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
hydrophilic
gyártó/kereskedő neve
MF-Millipore™
Millipore
parameter
30 L/min-cm2 air flow rate
320 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
szűrőátmérő
142 mm
vastagság
150 μm
gravimetriás extrahálható anyagok
6%
törésmutató
n/D 1.495
matrix
MF-Millipore™
pórusméret
3.0 μm pore size
83 % porosity
kapacitás
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
buborékpont
≥0.7 bar, air with water at 23 °C
kiszállítva
ambient
Általános leírás
MF-Millipore filters without Triton surfactant contain minimum amounts of wetting agent and have a lower water extractable content than standard MF-Millipore filters.
Features & Benefits:
- Versatile filter for biological and environmental monitoring applications
- Available in a range of pore sizes, colored black or white, with or without a gridded surface
- Compatible with ethylene oxide, gamma irradiation, and autoclave sterilization methods
Alkalmazás
- QC of fluid holding tanks
- Fluid monitoring
- Air monitoring
- Particle collection
- Particle analysis
Veszélyességi osztályok
Flam. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3