Merck
713910
Sigma-Aldrich
2-(4,5-Dihydro-2-oxazolyl)quinoline
97%
Szinonimák:
2-(2-Quinolinyl)oxazoline, Sigman ligand
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H10N2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
198.22
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
≥96.5% (HPLC)
97%
form
solid
reakcióalkalmasság
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
SMILES string
C1CN=C(O1)c2ccc3ccccc3n2
InChI
1S/C12H10N2O/c1-2-4-10-9(3-1)5-6-11(14-10)12-13-7-8-15-12/h1-6H,7-8H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
USDSJWOYSHFPND-UHFFFAOYSA-N
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)