Fontos dokumentumok
495344
Poly(3-decylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw ~42,000, average Mn ~30,000
Szinonimák:
P3DT, P3DT-RR
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mn ~30,000
average Mw ~42,000
szín
black
fluoreszcencia
λex 441 nm; λem 567 nm in chloroform
SMILES string
[s]1cc(cc1)CCCCCCCCCC
Jogi információk
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
The application of conducting polymers at the interface with biology is an exciting new trend in organic electronics research.
Novel Graphene‑Based Nanostructures Production, Functionalization, and Engineering
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.