Fontos dokumentumok
510866
Poly(3-dodecylthiophene-2,5-diyl)
regiorandom
Szinonimák:
P3DDT
About This Item
Javasolt termékek
molekulatömeg
average Mn 30,000
average Mw 70,000
oldhatóság
chloroform, methylene chloride, toluene, and THF: soluble
fluoreszcencia
λex 416 nm; λem 545 nm in chloroform
OPV (organikus fotovoltaikus) berendezés teljesítménye
ITO/PEDOT:PSS/P3DDT/PC61BM (1:3)/LiF/Al
Általános leírás
Alkalmazás
Rechargeable battery electrodes, electrochromic devices, chemical and optical sensors, light-emitting diodes, microelectrical amplifiers, field-effect transistors and non-linear optical materials.
Kiszerelés
Jogi információk
Rieke is a registered trademark of Rieke Metals, Inc.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.