Merck
900549
Sigma-Aldrich
Poly(3-hexylthiophene-2,5-diyl)
regioregular, average Mw 85,000-100,000
Szinonimák:
P3HT, P3HT
About This Item
Lineáris képlet:
(C10H14S)n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
NACRES:
NA.23
leírás
Metal purity: ≤Mg: 100 ppm
≤Ni: 100 ppm
Regioregularity: ≥90%
Minőségi szint
Forma
solid
molekulatömeg
average Mw 85,000-100,000
SMILES string
[s]1c(c(cc1C)CCCCCC)C
InChI
1S/C12H20S/c1-4-5-6-7-8-12-9-10(2)13-11(12)3/h9H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUFPJSOXRHVDOV-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Professor Shinar highlights low-cost, disposable sensor configurations in organic and hybrid electronics for healthcare applications.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
Intrinsically stretchable active layers for organic field-effect transistors (OFET) are discussed. Polymer structural modification & post-polymerization modifications are 2 methods to achieve this.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Összes mutatása