Fontos dokumentumok
696897
Poly(3-octylthiophene-2,5-diyl-co-3-decyloxythiophene-2,5-diyl)
Szinonimák:
POT-co-DOT
About This Item
Javasolt termékek
form
powder
molekulatömeg
Mn 8,000
Mw 21,000
fluoreszcencia
λex 490 nm; λem 600 nm
Mw/Mn
2.5
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Thin, lightweight, and flexible electronic devices meet widespread demand for scalable, portable, and robust technology.