Fontos dokumentumok
555169
Poly[(m-phenylenevinylene)-co-(2,5-dioctoxy-p-phenylenevinylene)]
light-emitting polymer, predominantly trans
Szinonimák:
Poly(m -phenylenevinylene-co -2,5-dioctoxy-p -phenylenevinylene)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
oldhatóság
chloroform: soluble 2 wt. %
λmax
402 nm
fluoreszcencia
λex 405 nm; λem 452 nm in chloroform
SMILES string
O(CCCCCCCC)c1c(cc(cc1)OCCCCCCCC)\C=C\c2cc(ccc2)C=C
InChI
1S/C32H46O2/c1-4-7-9-11-13-15-24-33-31-22-23-32(34-25-16-14-12-10-8-5-2)30(27-31)21-20-29-19-17-18-28(6-3)26-29/h6,17-23,26-27H,3-5,7-16,24-25H2,1-2H3/b21-20+
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?