Merck
427187
Sigma-Aldrich
Poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)
pellets
Szinonimák:
PVDF-HFP
About This Item
Lineáris képlet:
(-CH2CF2-)x[-CF2CF(CF3)-]y
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
pellets
Minőségi szint
olvadási index
4-10 g/10 min (230°C/12.5kg)
dielektromos állandó
11.38, 100 Hz (ASTM D 750)
törésmutató
n20/D 1.407
viszkozitás
20,000-25,000 poise(230 °C) (100 sec-1)(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tm 135-140 °C (ASTM D 3418)
sűrűség
1.78 g/mL at 25 °C
SMILES string
FC(F)=C.FC(F)=C(F)C(F)(F)F
Alkalmazás
Wire and cable coatings, flexible and corrosion-resistant tubing, and liners for pipes and tanks.
Tulajdonságok és előnyök
Excellent thermal stability, chemical and abrasion resistance, impervious to UV degradation, self-extinguishing and retains properties on aging. Improved flexibility at subzero temperatures, stress crack resistance and elongation to break over poly(vinylidene fluoride).
Fizikai forma
Crystalline, thermoplastic copolymer.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Self-healing soft electronic materials offer potential cost savings and reduced electronic waste.