Fontos dokumentumok
807915
Undecane-d24
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
CD3(CD2)9CD3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.46
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12142201
PubChem Substance ID:
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥98 atom % D
Teszt
≥98% (CP)
Forma
liquid
tömegeltolódás
M+24
SMILES string
[2H]C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H]
InChI
1S/C11H24/c1-3-5-7-9-11-10-8-6-4-2/h3-11H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSJKGSCJYJTIGS-XMTORAMYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
140.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
60 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?