Merck
491098
Sigma-Aldrich
1,3-Dinitrobenzene-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
13C6H4(NO2)2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
174.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
bp
297 °C (lit.)
mp
88-90 °C (lit.)
sűrűség
1.416 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[O-][N+](=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13c]([13cH]1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDCYWAQPCXBPJA-IDEBNGHGSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
302.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
150.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)