Merck
604100
Sigma-Aldrich
Iodoacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
I13CH2CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
186.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Forma
solid
mp
77-79 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)[13CH2]I
InChI
1S/C2H3IO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JDNTWHVOXJZDSN-OUBTZVSYSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesCorrosion
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)