Merck
474517
Sigma-Aldrich
Merrifield′s peptide resin
200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl⁻ loading, 1 % cross-linked, for peptide synthesis
Szinonimák:
Chloromethylated polystyrene, Chloromethylated stryene/divinylbenzene copolymer, Chloromethylated styrene-divinylbenzene resin, Copolymer of styrene and divinylbenzene, chloromethylated, Poly(styrene-co-vinylbenzyl chloride-co-divinylbenzene), Polystyrene crosslinked with divinylbenzene, chloromethylated
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
Merrifield′s peptide resin, 200-400 mesh, extent of labeling: 3.5-4.5 mmol/g Cl- loading, 1 % cross-linked
Minőségi szint
keresztkötés
1 % cross-linked
reakcióalkalmasság
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
a címkézés mértéke
3.5-4.5 mmol/g Cl- loading
részecskeméret
200-400 mesh
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ClCc1ccccc1.C=Cc2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)