Merck
487775
Sigma-Aldrich
Acetamide-15N
98 atom % 15N
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CO15NH2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.06
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 15N
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
Forma
solid
bp
221 °C (lit.)
mp
78-80 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i3+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLFVBJFMPXGRIB-LBPDFUHNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Health hazard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)