Merck
487627
Sigma-Aldrich
2-Methylpropane-2-d
98 atom % D
Szinonimák:
Isobutane-2-d
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)3CD
CAS-szám:
Molekulatömeg:
59.13
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
gőzsűrűség
2.01 (21 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1536 mmHg ( 21 °C)
izotóptisztaság
98 atom % D
öngyulladási hőmérséklet
863 °F
bp
−12 °C (lit.)
mp
−160 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[2H]C(C)(C)C
InChI
1S/C4H10/c1-4(2)3/h4H,1-3H3/i4D
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNPPMTNAJDCUHE-QYKNYGDISA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel regulators Z512966 or Z512974 are recommended.
Piktogramok
FlameGas cylinder
Veszélyességi osztályok
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
-117.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-83.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)