Merck
643823
Sigma-Aldrich
HEPES-d18
98 atom % D, 98% (CP)
Szinonimák:
4-(2-Hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid-d18
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8D18N2O4S
Molekulatömeg:
256.42
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Teszt
98% (CP)
Forma
solid
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
tömegeltolódás
M+18
SMILES string
[2H]OC([2H])([2H])C([2H])([2H])N1C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])C1([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])S(=O)(=O)O[2H]
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,11D/hD
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JKMHFZQWWAIEOD-MMODJCGESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)