Merck
329940
Sigma-Aldrich
Tris(hydroxy-d-methyl)amino-d2-methane
98 atom % D
Szinonimák:
TRIS-d5
About This Item
Lineáris képlet:
(DOCH2)3CND2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
126.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Forma
solid
technika/technikák
NMR: suitable
bio NMR: suitable
pH
10.5-12
mp
170-171 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+5
SMILES string
[2H]OCC(CO[2H])(CO[2H])N([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11NO3/c5-4(1-6,2-7)3-8/h6-8H,1-3,5H2/i6D,7D,8D/hD2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LENZDBCJOHFCAS-FUPCUYIQSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)