Fontos dokumentumok
586757
5-Aminolevulinic acid-5-13C hydrochloride
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Összes fotó(1)
About This Item
Lineáris képlet:
H2N13CH2COCH2CH2CO2H · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
Javasolt termékek
izotóptisztaság
≥99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
≥99% (CP)
Forma
solid
mp
156 °C (dec.) (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
-10 to -25°C
SMILES string
Cl[H].N[13CH2]C(=O)CCC(O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i3+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZLHFONARZHCSET-FJUFCODESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)