Merck
487635
Sigma-Aldrich
Isovaleric acid-1-13C
99 atom % 13C
Szinonimák:
3-Methylbutyric acid-1-13C
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2CHCH213CO2H
CAS-szám:
Molekulatömeg:
103.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.403 (lit.)
bp
175-177 °C (lit.)
mp
−29 °C (lit.)
sűrűség
0.946 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CC(C)C[13C](O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-4(2)3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)/i5+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWYFCOCPABKNJV-HOSYLAQJSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
165.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
74 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)