Merck
485217
Sigma-Aldrich
Acetonitrile-13C2
99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
Methyl cyanide-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
13CH313CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
43.04
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
törésmutató
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
sűrűség
0.824 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[13CH3][13C]#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WEVYAHXRMPXWCK-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
35.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
2.00 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)