Merck
279382
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
CH313CO2C2H5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
89.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352202
PubChem Substance ID:
gőzsűrűség
3 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
73 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Teszt
99% (CP)
robbanási határérték
11.4 %
törésmutató
n20/D 1.372 (lit.)
bp
76-77 °C (lit.)
mp
-84 °C (lit.)
sűrűség
0.912 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
CCO[13C](C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3/i4+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XEKOWRVHYACXOJ-AZXPZELESA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
26.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-3 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)