Merck
484997
Sigma-Aldrich
Hexadecafluoro-1,8-diiodooctane
98%
Méret kiválasztása
1 G
28 200,00 Ft
28 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
1 G
28 200,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
I(CF2)8I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
653.87
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
28 200,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
73-77 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
FC(F)(I)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
InChI
1S/C8F16I2/c9-1(10,3(13,14)5(17,18)7(21,22)25)2(11,12)4(15,16)6(19,20)8(23,24)26
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SRDQTCUHAMDAMG-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Liang Lu et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 39(7), 945-954 (2019-03-06)
Fluorinated diiodine alkanes (FDIAs), important industrial intermediates in the synthesis of various perfluorinated compounds, which are distributed widely in wildlife and humans. Recent studies showed that FDIAs had in vitro estrogenic effects. However, to date, little information is available regarding
Wenting Song et al.
Talanta, 175, 413-420 (2017-08-27)
Contaminants of emerging concern are continuously increasing, which makes it important to develop high throughput screening techniques for the evaluation of their potential biological effects, especially endocrine disrupting effects, which would directly influence the population dynamics in environment. A novel
Chang Wang et al.
Environmental health perspectives, 120(1), 119-125 (2011-10-13)
Polyfluorinated iodine alkanes (PFIs) are important intermediates in the synthesis of organic fluoride products. Recently, PFIs have been detected in fluoropolymers as residual raw materials, as well as in the ambient environment. High production volumes and potential environmental releases of