Fontos dokumentumok
8.08278
Sigma-Aldrich
Tetra-n-butyltin
for synthesis
Szinonimák:
Tetra-n-butyltin, Tetrabutylstannane, Tin tetrabutyl
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3CH2CH2CH2)4Sn
CAS-szám:
Molekulatömeg:
347.17
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352103
EC index szám:
215-960-8
NACRES:
NA.22
gőznyomás
0.0014 hPa ( 25 °C)
Minőségi szint
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
hatékonyság
1268 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
140 °C/10 hPa
mp
-97 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point >100 °C
oldhatóság
0.008 g/L
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Sn](CCCC)(CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/4C4H9.Sn/c4*1-3-4-2;/h4*1,3-4H2,2H3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFCAKJKUYFLYFK-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.052 - 1.057
Identity (IR): passes test
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
231.8 - 239.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
111 - 115 °C - closed cup
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)