Fontos dokumentumok
T26727
Tetraphenyltin
97%
Szinonimák:
Tin tetraphenyl
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
14.7 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
97%
bp
>420 °C (lit.)
mp
224-227 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(cc1)[Sn](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/4C6H5.Sn/c4*1-2-4-6-5-3-1;/h4*1-5H;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CRHIAMBJMSSNNM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
231.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
111 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?