Merck
511935
Sigma-Aldrich
Methyl 4-isocyanatobenzoate
98%
About This Item
Lineáris képlet:
OCNC6H4CO2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.16
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
mp
50-52 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
isocyanate
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C9H7NO3/c1-13-9(12)7-2-4-8(5-3-7)10-6-11/h2-5H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FQDDBYGPHUUTRN-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Methyl 4-isocyanatobenzoate is an organic building block containing an isocyanate group.
Alkalmazás
Methyl 4-isocyanatobenzoate may be used in the preparation of benzimidazole-1-carboxamide-[N-(4-methylbenzoate)] 2-methylcarbamate. This compound shows significant antitumor potency against the prostate cancer cells.
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis and antitumor activity of heterocycles related to carbendazim.
Remers WA, et al.
Journal of Heterocyclic Chemistry, 52(1), 136-141 (2015)