Merck
773077
Sigma-Aldrich
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH
97%, for peptide synthesis
Szinonimák:
N-Methyl aspartic acid
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C24H27NO6
CAS-szám:
Molekulatömeg:
425.47
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Terméknév
Fmoc-N-Me-Asp(OtBu)-OH, 97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
powder or crystals
optikai aktivitás
[α]22/D -39.0°, c = 0.5% in DMF
reakcióalkalmasság
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
135-140 °C
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
Fmoc
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
OC([C@@H](N(C(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O)C)CC(OC(C)(C)C)=O)=O
InChI
1S/C24H27NO6/c1-24(2,3)31-21(26)13-20(22(27)28)25(4)23(29)30-14-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,19-20H,13-14H2,1-4H3,(H,27,28)/t20-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CYWWLVIEAOUXGW-FQEVSTJZSA-N
Alkalmazás
Fmoc protected N-methyl amino acid suitable for solid phase peptide synthesis. N-methyl amino acids have been shown to improve proteolytic stability of peptides.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)