Merck
20430
Sigma-Aldrich
Boc-OSu
≥98.0% (CHN), for peptide synthesis
Szinonimák:
N-(tert-Butoxycarbonyloxy)succinimide, tert-Butyl N-succinimidyl carbonate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C9H13NO5
CAS-szám:
Molekulatömeg:
215.20
Beilstein:
1536756
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Terméknév
Boc-OSu, ≥98.0% (CHN)
Minőségi szint
Teszt
≥98.0% (CHN)
Forma
solid
mp
~95 °C (dec.)
alkalmazás(ok)
peptide synthesis
funkcionális csoport
imide
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C9H13NO5/c1-9(2,3)14-8(13)15-10-6(11)4-5-7(10)12/h4-5H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTGFSVGZCYYHLO-UHFFFAOYSA-N
Egyéb megjegyzések
Boc-protecting group reagent
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
M. Franke et al.
Tetrahedron Letters, 4765-4765 (1966)
Stabilization of Bacillus subtilis -amylase by amino group acylation.
J Hora
Biochimica et biophysica acta, 310(1), 264-267 (1973-05-17)
H. Gross et al.
Justus Liebigs Annalen der Chemie, 725, 212-212 (1969)