Merck
P74354
Sigma-Aldrich
3-Pyrrolidinol
98%
Szinonimák:
3-Hydroxypyrrolidine
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C4H9NO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.12
Beilstein:
102542
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.49 (lit.)
bp
108-110 °C/8 mmHg (lit.)
sűrűség
1.076 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
OC1CCNC1
InChI
1S/C4H9NO/c6-4-1-2-5-3-4/h4-6H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHHZLHWJQPUNKB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)