Merck
467871
Sigma-Aldrich
Sodium thiocyanate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Sodium isothiocyanate, Sodium rhodanate, Sodium rhodanide, Sodium sulfocyanate
Méret kiválasztása
50 G
40 900,00 Ft
250 G
44 640,00 Ft
40 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
50 G
40 900,00 Ft
250 G
44 640,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
NaSCN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
81.07
Beilstein:
3594965
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
40 900,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
szennyeződések
≤0.005% insolubles
≤0.2% Na2CO3
<100 ppm total metallic impurities
mp
287 °C (dec.) (lit.)
anion nyomok
S2-: ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
kation nyomok
Fe: ≤2 ppm
NH4+: ≤0.002%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
[Na]SC#N
InChI
1S/CHNS.Na/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VGTPCRGMBIAPIM-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
Morphological and differential thermal analysis of complexes of sodium thiocyanate with poly(ethylene oxide) have been studied.[1] Ionic deep eutectic solvents composed of acetamide+lithium nitrate/sodium thiocyanate have been investigated by dielectric relaxation spectroscopy.[2]
Alkalmazás
Sodium thiocyanate may be used as a reducing agent in the preparation of monodisperse gold oligoclusters.[3]
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Satya N Tripathy et al.
The Journal of chemical physics, 142(18), 184504-184504 (2015-05-17)
A detailed investigation on the molecular dynamics of ionic deep eutectic solvents (acetamide + lithium nitrate/sodium thiocyanate) is reported. The study was carried out employing dielectric relaxation spectroscopy covering seven decades in frequency (10(-1)-10(6) Hz) and in a wide temperature
A Simple Method for the Size Controlled Synthesis of Stable Oligomeric Clusters of Gold Nanoparticles under Ambient Conditions.
Lawrence M, et al.
Journal of Visualized Experiments, 108, e53388-e53388 (2016)
Morphology and ionic conductivity of complexes of sodium iodide and sodium thiocyanate with poly (ethylene oxide).
Lee CC and Wright PV.
Polymer, 23(5), 681-689 (1982)
Nancy E Breen et al.
PeerJ, 7, e6644-e6644 (2019-04-12)
The illegal practice of using cyanide (CN) as a stunning agent to collect fish for both the marine aquarium and live fish food trades has been used throughout the Indo-Pacific for over 50 years. CN fishing is destructive to all
Z G Peng et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 35(3-4), 169-174 (2004-07-21)
Adsorption and desorption of lysozyme on nano-sized magnetic particles and its conformational change were studied in this work. Adsorption of lysozyme on nano-sized magnetic particles (Fe(3)O(4)) was carried out at different pH. Maximum adsorption of lysozyme (4.65 mg/m2) occurred at