Merck
464120
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde
96%
About This Item
Lineáris képlet:
CH3OC6H2(OH)2CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
168.15
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
96%
mp
131-134 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
COc1cc(C=O)cc(O)c1O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-3-5(4-9)2-6(10)8(7)11/h2-4,10-11H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RRKMWVISRMWBAL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde can be obtained by reactting 5-iodovaniliin with sodium hydroxide and copper sulfate solution.
Alkalmazás
3,4-Dihydroxy-5-methoxybenzaldehyde may be used for the preparation of 3,4-dihydroxy-6-methoxy-β-nitrostyrene and 5-hydroxyconiferyl alcohol.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
MESCALINE ANALOGS. III. 2, 4, 6-TRIALKYL-AND 3, 4-DIHYDROXY-5-METHOXY-?-PHENETHYLAMINES.
Benington F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 20(9), 1292-1296 (1955)
Structure and synthesis of (?)-Wuweizisu C.
Schneiders GE and Stevenson R.
The Journal of Organic Chemistry, 46(41), 2969-2971 (1981)
Thomas Goujon et al.
Plant molecular biology, 51(6), 973-989 (2003-06-05)
A promoter-trap screen allowed us to identify an Arabidopsis line expressing GUS in the root vascular tissues. T-DNA border sequencing showed that the line was mutated in the caffeic acid O-methyltransferase 1 gene (AtOMT1) and therefore deficient in OMT1 activity.