Merck
D130605
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxybenzaldehyde
99%
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3O)2C6H3CHO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
166.17
Beilstein:
509301
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
crystals
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
crystals
bp
146 °C/10 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
SMILES string
[H]C(=O)c1cc(OC)ccc1OC
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-8-3-4-9(12-2)7(5-8)6-10/h3-6H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AFUKNJHPZAVHGQ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
  • Exo,Endo Isomerism, MEP/DFT, XRD/HSA-Interactions of 2,5-Dimethoxybenzaldehyde: Explores the conformers of 2,5-Dimethoxybenzaldehyde using density functional theory and examines its thermal and optical behavior (Al-Zaqri et al., 2020).
  • Corrosion performance of Schiff base derived from 2, 5-dimethoxybenzyaldehyde: Discusses the synthesis of a Schiff base from 2,5-dimethoxybenzaldehyde and its application in corrosion resistance, supported by experimental and DFT studies (Eze et al., 2022).
  • Methoxamine synthesis in a biocatalytic 1-pot 2-step cascade approach: Describes the synthesis of Methoxamine from pyruvate and 2,5-dimethoxybenzaldehyde in a biocatalytic one-pot, two-step reaction, highlighting the efficiency and selectivity of the process (Erdmann et al., 2019).
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)