Merck
459690
Sigma-Aldrich
4-Benzyloxy-1-butanol
97%
Szinonimák:
Tetramethylene glycol monobenzyl ether
About This Item
Lineáris képlet:
C6H5CH2O(CH2)4OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.24
Beilstein:
1944253
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.513 (lit.)
bp
216-256 °C (lit.)
sűrűség
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
hydroxyl
phenyl
SMILES string
OCCCCOCc1ccccc1
InChI
1S/C11H16O2/c12-8-4-5-9-13-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
TYROJDFHUXSBHC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Benzyloxy-1-butanol can be prepared starting from butane-1,4-diol.
Alkalmazás
4-Benzyloxy-1-butanol may be used for the preparation of ethyl 6-benzyloxy-2-hexenoate, via Swern oxidation and Wadsworth-Emmons olefination. It may be used as starting reagent for the synthesis of 4-(benzyloxy)butanal.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
228.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
109 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The syntheses of tricyclic analogues of O 6-methylguanine.
Hammond DM, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 1(23), 4166-4172 (2003)
Improved preparation of ?-hydroxy-a-amino acids: direct formation of sulfates by sulfuryl chloride.
Alonso M and Riera M.
Tetrahedron Asymmetry, 16(23), 3908-3912 (2005)