Fontos dokumentumok
433764
Cesium formate
98%
Szinonimák:
Formic acid cesium salt
Teszt
98%
Forma
crystals and lumps
SMILES string
[Cs+].[H]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O2.Cs/c2-1-3;/h1H,(H,2,3);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ATZQZZAXOPPAAQ-UHFFFAOYSA-M
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 2 Oral
Célzott szervek
Nervous system, Nervous system,Blood
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)