Merck
449520
Sigma-Aldrich
Chlorocyclopentadienyl[(4R,5R)-2,2-dimethyl-α,α,α′,α′-tetraphenyl-1,3-dioxolane-4,5-dimethanolato]titanium
97%
Szinonimák:
(4R,5R)-Chloro-cyclopentadienyl-[2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-bis(diphenylmethoxy)]titanium, (R,R)-Duthaler-Hafner reagent, [(4R,5R)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4,5-bis(diphenylmethoxy)]cyclopentadienyl-chlorotitanium
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C36H33ClO4Ti
CAS-szám:
Molekulatömeg:
612.96
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
optikai aktivitás
[α]20/D -246°, c = 1 in chloroform
mp
209-213 °C (lit.)
SMILES string
Cl[Ti].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.CC2(C)O[C@H]([C@@H](O2)C(O)(c3ccccc3)c4ccccc4)C(O)(c5ccccc5)c6ccccc6
InChI
1S/C31H30O4.C5H5.ClH.Ti/c1-29(2)34-27(30(32,23-15-7-3-8-16-23)24-17-9-4-10-18-24)28(35-29)31(33,25-19-11-5-12-20-25)26-21-13-6-14-22-26;1-2-4-5-3-1;;/h3-22,27-28,32-33H,1-2H3;1-5H;1H;/q;;;+1/p-1/t27-,28-;;;/m1.../s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LTNGUQMGXWBBMV-CRMRIEQBSA-M
Alkalmazás
A novel highly enantioselective allyl-transfer reagent. Excellent regio-, diastereo-, and enantioselectivities (usually >95% ee, >95% de) are obtained for the addition of allyl nucleophiles to aldehydes. Although this reagent is used in stoichiometric amounts, the chiral ligand and monocyclopentadienyltitanium trichloride can be easily recovered.
Kiszerelés
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Duthaler, R.O. et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 64, 1897-1897 (1990)
Duthaler, R.O. Hafner, A.
Chemical Reviews, 92, 807-807 (1992)
Duthaler, R.O. et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 222, 95-95 (1994)
Duthaler, R.O. et al.
Pure and Applied Chemistry. Chimie Pure Et Appliquee, 62, 631-631 (1990)
A. Hafner et al.
Journal of the American Chemical Society, 114, 2321-2321 (1992)
Cikkek
TADDOL chiral auxiliaries find diverse applications in asymmetric synthesis, catalysis, and polymerization.