Fontos dokumentumok
904961
Feng L3-PrPr2
≥95%
Szinonimák:
(2S,2′S)-1,1′-(propane-1,3-diyl)bis(2-((2,6-diisopropylphenyl)carbamoyl)pyrrolidine 1-oxide)
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95%
Forma
powder
mp
154-159 °C
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[N+]3([C@H](CCC3)C(=O)Nc4c(cccc4C(C)C)C(C)C)([O-])CCC[N+]1([C@H](CCC1)C(=O)Nc2c(cccc2C(C)C)C(C)C)[O-]
InChI
1S/C37H56N4O4/c1-24(2)28-14-9-15-29(25(3)4)34(28)38-36(42)32-18-11-20-40(32,44)22-13-23-41(45)21-12-19-33(41)37(43)39-35-30(26(5)6)16-10-17-31(35)27(7)8/h9-10,14-17,24-27,32-33H,11-13,18-23H2,1-8H3,(H,38,42)(H,39,43)/t32-,33-,40?,41?/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GRKRBQGUOZNATH-LENWBBSMSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)