Fontos dokumentumok
M2383
α-(Methylamino)isobutyric acid
≥97% (titration)
Szinonimák:
2,N-Dimethylalanine, 2-(Methylamino)-2-methylpropionic acid
Teszt
≥97% (titration)
form
powder
technika/technikák
ligand binding assay: suitable
szín
white
mp
>300 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CNC(C)(C)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2/c1-5(2,6-3)4(7)8/h6H,1-3H3,(H,7,8)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DLAMVQGYEVKIRE-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- as a system A transport system inhibitor to perform inhibition experiments
- as a system A transport system inhibitor to study its effect on the generation of epileptiform field potentials (EFPs) in the acutely disinhibited cortical slices
- as an N-acetyltransferase (SNAT) inhibitor in Hank′s balanced salt solution (HBSS) to study its influence on the uptake of 14C-cysteine/ radioactive-labeled cysteine
Biokémiai/fiziológiai hatások
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3