Merck
446882
Sigma-Aldrich
Perfluorohexyl bromide
98%
Szinonimák:
1-Bromotridecafluorohexane
About This Item
Lineáris képlet:
CF3(CF2)5Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
398.95
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
98%
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.3 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
sűrűség
1.871 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
fluoro
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)Br
InChI
1S/C6BrF13/c7-5(16,17)3(12,13)1(8,9)2(10,11)4(14,15)6(18,19)20
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTYRBFORUCBNHJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Employed in the preparation of perfluorononanal by hydroformylation.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Douglass et al.
The Journal of organic chemistry, 65(5), 1434-1441 (2000-05-18)
A triphenylsilyl group is used as an auxiliary in the synthesis of heterodisubstituted p-carboranes via triphenylsilyl-p-carborane (1). The preparation of 1 is statistical, but with recovery of the starting p-carborane, the effective conversion to 1 is about 90%. Carborane 1
S L Wootton et al.
AJR. American journal of roentgenology, 161(2), 409-416 (1993-08-01)
The disadvantages of water-soluble gastrointestinal contrast agents include high osmolality, contrast dilution, and severe toxicity if aspirated. Perfluorocarbons are nontoxic in the lung and peritoneal cavity. Because perfluorocarbons are immiscible with water, they have no osmotic effect and cannot be
Intra-abdominal sepsis and perfluorocarbons: mechanism of protection.
D B Hoyt et al.
Current surgery, 39(3), 165-167 (1982-05-01)
Journal of Fluorine Chemistry, 61, 217-217 (1993)
Journal of Fluorine Chemistry, 67, 189-189 (1994)