Fontos dokumentumok
71578
Poly(ethylene glycol) methyl ether
BioUltra, 500
Szinonimák:
Polyethylene glycol, Methoxy poly(ethylene glycol), Polyethylene glycol monomethyl ether, mPEG
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
>1 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
0.05 mmHg ( 20 °C)
leírás
non-ionic
termékcsalád
BioUltra
Forma
paste
viscous liquid (clear)
molekulatömeg
470-530
szennyeződések
insoluble matters, passes filter test
≤0.005% peroxides (as H2O2)
pH
5.5-7.0 (25 °C, 50 mg/mL in H2O)
mp
20 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: 50 mg/mL at 25 °C, clear, colorless
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
50 mg/mL in H2O
UV-elnyelés
λ: 260 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.03
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
O(CCO)C
InChI
1S/C3H8O2/c1-5-3-2-4/h4H,2-3H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XNWFRZJHXBZDAG-UHFFFAOYSA-N
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
359.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
182 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?