Teszt
97%
törésmutató
n20/D 1.448 (lit.)
bp
186-188 °C/14 mmHg (lit.)
sűrűség
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
isocyanate
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCN=C=O
InChI
1S/C17H33NO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-17-19/h2-16H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GFLXBRUGMACJLQ-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?