Merck
443875
Sigma-Aldrich
Holmium(III) perchlorate solution
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Holmium perchlorate (Ho(ClO4 )3 ), Holmium triperchlorate
About This Item
Lineáris képlet:
Ho(ClO4)3
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
gőznyomás
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.9% trace metals basis
form
liquid
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: holmium
koncentráció
40 wt. % in H2O
szennyeződések
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
sűrűség
1.57 g/mL at 25 °C
SMILES string
[Ho+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ho/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K
Általános leírás
Holmium (III) perchlorate is a yellow solution widely used to verify the wavelength scale of UV/visible spectrophotometers with sharp absorption peaks at 200-900 nm.
Alkalmazás
Holmium(III) perchlorate solution can be used:
  • As a precursor to synthesize Holmium(III) complex nanoparticles.
  • To study the stability of holmium oxide for the establishment of wavelength standards for spectrophotometer.
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
High-resolution spectroscopy of Holmium Perchlorate: Establishment of wavelength standard for spectrophotometer
Anju, et al.
Optical Materials, 138, 113707-113707 (2023)
Synthesis and Characterization of 18-and 20-Membered Dioxa Tetraaza Macrocylic Dysprosium (III) and Holmium (III) Complex Nanoparticles Encapsulated Within Nanopores of Zeolite Y
Maryam Shaterian, et al.
Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 46, 400-404 (2016)