Merck
181803
Sigma-Aldrich
Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)
Mn 20,000
Szinonimák:
2,6-Dimethyl-1,4-phenylene ether homopolymer, 2,6-Dimethylphenol homopolymer, 2,6-Dimethylphenol polymer, Poly(2,6-xylenol)
About This Item
Lineáris képlet:
[C6H2(CH3)2O]n
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
grade
analytical standard
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
Mn 20,000
Mw 16,000-24,000 by GPC
sűrűség
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
A lot specific analysis is included with each unit
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)