Fontos dokumentumok
456640
Poly(oxy-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylenecarbonyl-1,4-phenylene)
Szinonimák:
PEEK, Polyether ether ketone
About This Item
Javasolt termékek
Forma
pellets
Minőségi szint
keménység
126 (Rockwell R, ASTM D 785)
mp
322 °C
átmeneti hőmérséklet
Tm (DSC) 322 °C (onset)
oldhatóság
all common solvents: insoluble
concentrated sulfuric acid: soluble
sűrűség
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)C(=O)c3ccc(O)cc3
InChI
1S/C13H10O3.C6H6O2/c14-11-5-1-9(2-6-11)13(16)10-3-7-12(15)8-4-10;7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-8,14-15H;1-4,7-8H
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?