Fontos dokumentumok
472360
Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenylene)
melt index 6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
Szinonimák:
Poly(1,4-phenylene ether-sulfone)
About This Item
Javasolt termékek
form
granular
olvadási index
6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
ISO 1628
50 mL/g, in phenol/1,2-dichlorobenzene(lit.)
átmeneti hőmérséklet
Tg (DSC) 221 °C (onset)
oldhatóság
aniline, dimethylacetamide and pyridine: soluble
sűrűség
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Alkalmazás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)