Fontos dokumentumok
428302
Polysulfone
average Mw ~35,000 by LS, average Mn ~16,000 by MO, pellets (Transparent)
Szinonimák:
Poly[oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenyleneoxy-1,4-phenylene(1-methylethylidene)-1,4-phenylene], Polysulfone resin
About This Item
Javasolt termékek
Forma
pellets (Transparent)
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
1022 °F
olvadási index
6.5 g/10 min (343°C/0.3 Mpa)
molekulatömeg
average Mn ~16,000 by MO
average Mw ~35,000 by LS
csökkent viszkozitás
0.37-0.39 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
sűrűség
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C15H16O2.C12H10O4S/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h3-10,16-17H,1-2H3;1-8,13-14H
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Fizikai forma
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Polymer electrolyte membrane (PEM) fuel cells offer high efficiency and low-temperature operation, reducing oil use in light-duty vehicle transportation.