Merck
438146
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) monobutyl ether
Szinonimák:
Butoxypolypropylene glycol, PPG-14 Butyl Ether, PPG-16 Butyl Ether, Poly(propylene oxide) monobutyl ether, Polyoxypropylene glycol butyl monoether
About This Item
Lineáris képlet:
CH3(CH2)3[OCH2CH(CH3)]nOH
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Forma
viscous liquid
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.45
viszkozitás
1300 cSt(20 °C)(lit.)
bp
>200 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
pour point −23 °C
sűrűség
1 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCCCO.CC(O)CO
InChI
1S/C10H22O3/c1-4-5-6-12-8-10(3)13-7-9(2)11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CUVLMZNMSPJDON-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Hydraulic fluids, metal working fluids and lubricants, heat transfer fluids, solder assist fluids, quenchants, lubricants, solvents, plasticizers and foam control agents.
Tulajdonságok és előnyök
Good lubricity under load, noncorrosive to metals. Very low ash content, low pour point, excellent thermal stability.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
285.1 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
140.6 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)