Fontos dokumentumok
P4019
Brij® S20
Szinonimák:
Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (20) stearyl ether
About This Item
Javasolt termékek
form
solid
Minőségi szint
mp
44-46 °C (lit.)
HLB (hidrofil/lipofil egyensúly)
15
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Nanostructured lipid carriers for oral delivery of silymarin: Improving its absorption and in vivo efficacy in type 2 diabetes and metabolic syndrome model.: This study utilizes Brij® S20 to develop nanostructured lipid carriers for oral delivery of silymarin. The findings demonstrate enhanced absorption and efficacy of silymarin in treating type 2 diabetes and metabolic syndrome, highlighting the potential of Brij® S20 in improving drug delivery systems. (Piazzini et al., 2019).
- Water-stable all-biodegradable microparticles in nanofibers by electrospinning of aqueous dispersions for biotechnical plant protection.: The study uses Brij® S20 to create water-stable, biodegradable microparticles in nanofibers through electrospinning. These microparticles are designed for biotechnical plant protection, demonstrating the potential of Brij® S20 in agricultural biotechnology. (Bansal et al., 2012).
Jogi információk
összehasonlítható termékek
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?