Fontos dokumentumok
1.09014
Supelco
Hoechst wax C micropowder
tabletting aid for X-ray fluorescence analysis
Szinonimák:
Hoechst wax C micropowder
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C38H76N2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
593.02
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352402
EC index szám:
203-755-6
NACRES:
NA.21
gőznyomás
0.000023 Pa ( 20 °C)
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
>20000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
144 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 270 °C (DIN 51758)
sűrűség
1 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
210 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O=C(NCCNC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C38H76N2O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-37(41)39-35-36-40-38(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-36H2,1-2H3,(H,39,41)(H,40,42)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RKISUIUJZGSLEV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Bi (Bismuth): ≤ 10 µg/g
Co (Cobalt): ≤ 5 µg/g
Cr (Chromium): ≤ 5 µg/g
Cu (Copper): ≤ 5 µg/g
Fe (Iron): ≤ 5 µg/g
Mn (Manganese): ≤ 5 µg/g
Ni (Nickel): ≤ 5 µg/g
Pb (Lead): ≤ 10 µg/g
Sr (Strontium): ≤ 5 µg/g
Tl (Thallium): ≤ 10 µg/g
Zn (Zinc): ≤ 5 µg/g
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
518.0 °F - DIN 51758
Lobbanási pont (C)
270 °C - DIN 51758