Merck
200557
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene
powder, average Mw ~118,000 by GPC, contains >0.03% antioxidant as inhibitor
Szinonimák:
SEBS
About This Item
Lineáris képlet:
[-CH2CH(C6H5)-]W(-CH2CH2-)x[-CH2CH(C2H5)-]y[-CH2CH(C6H5)-]Z
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
form
powder
Minőségi szint
molekulatömeg
average Mw ~118,000 by GPC
tartalmaz
>0.03% antioxidant as inhibitor
viszkozitás
1,500 cP, 20 % in toluene, Brookfield(lit.)
sűrűség
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
C=C.C=CC=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C4H6/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-3-4-2/h2-7H,1H2;3-4H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MTAZNLWOLGHBHU-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene(SEBS) is a thermoplastic triblock copolymer with excellent mechanical, chemical, and thermal stability. It is a phase-segregated material and can be functionalized for further applications.
Alkalmazás
Polystyrene-block-poly(ethylene-ran-butylene)-block-polystyrene can be used:
  • As a precursor to synthesize anion exchange membranes for alkaline fuel cells.
  • To prepare super tough ternary polymer blends such as PS/LDPE/SEBS/xGnP ternary composites.
  • To synthesize biocompatible conductive polymers. For example, PEDOT: PSSpolymer thin films for stretchable electrodes.
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)