Fontos dokumentumok
437239
Poly(ethylene-co-vinyl acetate)
vinyl acetate 18 wt. %, melt index 8 g/10 min (190°C/2.16kg), contains 200-900 ppm BHT as inhibitor
About This Item
Javasolt termékek
Forma
beads
Minőségi szint
öngyulladási hőmérséklet
500 °F
olvadási index
8 g/10 min (190°C/2.16kg)
tartalmaz
200-900 ppm BHT as inhibitor
összetétel
vinyl acetate, 18 wt. %
keménység
38 (Shore D, ASTM D 2240)
mp
87 °C
átmeneti hőmérséklet
softening point 61 °C (Vicat, ASTM D 1525)
sűrűség
0.94 g/mL at 25 °C
SMILES string
C=C.CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2.C2H4/c1-2-3-4(5)6;1-2/h2H,1,3H2,(H,5,6);1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DQXBYHZEEUGOBF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?