Merck
424501
Sigma-Aldrich
Lithium-6Li hydroxide monohydrate
95 atom % 6Li
About This Item
Lineáris képlet:
6LiOH·H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
41.04
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
95 atom % 6Li
Minőségi szint
form
solid
sűrűség
1.51 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M-1
SMILES string
O.[Li]O
InChI
1S/Li.2H2O/h;2*1H2/q+1;;/p-1/i1-1;;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GLXDVVHUTZTUQK-TWOSSSAOSA-M
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)