Merck
423467
Sigma-Aldrich
Copper(I) cyanide-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineáris képlet:
Cu13CN
CAS-szám:
Molekulatömeg:
90.56
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
form
solid
mp
454 °C (lit.)
sűrűség
2.920 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+1
SMILES string
[Cu][13C]#N
InChI
1S/CN.Cu/c1-2;/i1+1;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DULSAGLWMRMKCQ-YTBWXGASSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2 Oral
Célzott szervek
Liver,spleen,Bone marrow
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)